U6875
Uridine 5′-triphosphate tris salt
Type VI, ≥90%
Synonyme(s) :
UTP
About This Item
Produits recommandés
Type
Type VI
Pureté
≥90%
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.C4H11NO3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
Clé InChI
NHMNWWVJZZPKSL-IAIGYFSYSA-N
Application
- to investigate its activation potential on the purinergic P2Y2 Receptor in THP1 monocytes
- as a component of non-radioactive nucleoside triphosphate solution used in in vitro RNA polymerase assay
- as a P2Y2 agonist in human embryonic kidney cells (HEK293T) in dynamic mass redistribution (DMR) assays
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges