Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
G5009
Sigma-Aldrich
γ-Globulines from bovine blood
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
γ-globuline bovine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
bovine blood
Pureté
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Forme
powder
Composition
NaCl, ≤4%
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Solubilité
0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
La gammaglobuline bovine (BGG) est un constituant important du système immunitaire des vaches et autres bovins. La BGG, présente dans le sang des bovins, sert principalement à fabriquer des produits médicaux comme les vaccins, les sérums et les réactifs de diagnostic. La BGG peut aussi servir à traiter certaines pathologies médicales comme l'hépatite B et à stimuler l'immunité chez l'être humain et d'autres animaux.
Application
Les γ-globulines bovines ont été utilisées pour étudier les constituants et les changements de pH dans une solution d′hyaluronane riche en protéines qui modifient les propriétés biologiques des articulations artificielles. Elles ont également été employées pour le dosage des immunoglobulines G dans le colostrum et le lait à l′aide d′un immunoessai direct à base de biocapteurs SPR.
La γ-globuline bovine a été employée comme agent inducteur immunologique dans des études sur le mécanisme de l′immunotolérance.
Actions biochimiques/physiologiques
Les γ-G globulines de sérum bovin sont évaluées par chromatographie d′échange d′anions, immuno-électrophorèse, électrophorèse de zone, ultracentrifugation et analyse des produits de digestion à la papaïne. Elles ont des propriétés comparables à celles des composants analogues du sérum humain. Cela a été déterminé par des méthodes comme la chromatographie d′exclusion stérique, l′immuno-électrophorèse, la chromatographie d′échange d′anions, l′ultracentrifugation et la réduction au mercaptoéthanol. Les γ-G globulines rapides et lentes ont été classées selon leurs différences de vitesses de migration électrophorétique, de positions d′élution chromatographique et d′activités biologiques (fixation du complément). La γ-A bovine a été identifiée de façon conditionnelle dans les analyses immuno-électrophorétiques du sérum et de fractions chromatographiques.
Notes préparatoires
Préparation à partir des fractions II, III de Cohn
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Harvey E Indyk et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 386-393 (2003-05-02)
An automated biosensor surface-plasmon resonance-based assay was developed for the determination of immunoglobulin G (IgG) in bovine milk and colostrum with either goat or rabbit antibovine IgG or protein G used as detecting molecule. The method is configured as a
Marc-Olivier Montjovent et al.
Bioanalysis, 9(18), 1385-1393 (2017-09-29)
Recombinant glycoprotein produced in nonhuman mammalian cell lines can be modified with the immunogenic nonhuman sialic N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc). We describe here a validated method for detection of antidrug antibodies against both protein and Neu5Gc-containing glycan epitopes. An electrochemiluminescent method
Rui Fang et al.
eLife, 11 (2022-01-21)
The ring-like ATPase complexes in the AAA+ family perform diverse cellular functions that require coordination between the conformational transitions of their individual ATPase subunits (Erzberger and Berger, 2006; Puchades et al., 2020). How the energy from ATP hydrolysis is captured
Emmanuelle V LeBlanc et al.
Current protocols, 1(1), e17-e17 (2021-01-24)
Fungi infect over a billion people worldwide and contribute substantially to human morbidity and mortality despite all available therapies. New antifungal drugs are urgently needed. Decades of study have revealed numerous protein targets of potential therapeutic interest for which potent
S M Moreira et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 73(5), 893-899 (2010-04-30)
This study proposes short-term sublethal assays for the tropics using the fish Poecilia reticulata. Assays were evaluated under realistic exposure scenarios by simulating a runoff over an agricultural area sprayed with deltamethrin (Decis). In situ assays were performed inside microcosms