T6632
Thymidine Phosphorylase, recombinant from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥900 units/mL, 0.2 μm filtered
Synonyme(s) :
Thymidine:orthophosphate deoxy-D-ribosyltransferase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
≥900 units/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable