Principaux documents
P4744
Sigma-Aldrich
Substrat de phosphatase
chromogenic, powder
Synonyme(s) :
Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
Nom du produit
Substrat de phosphatase, powder
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Application
Le substrat pour phosphatase a servi de substrat dans un essai avec une phosphatase acide résistant au tartrate (TRAP) et est utilisé comme substrat pour les phosphatases alcalines (PAL).
Substrat chromogène utilisé dans les procédures ELISA avec phosphatase alcaline et acide. Génère un produit final soluble de couleur jaune qui peut être mesuré par spectrophotométrie à 405 nm. La réaction du pNPP peut être stoppée à l′aide de NaOH 3 N puis mesurée à 405 nm.
Autres remarques
Substrat pour le dosage des phosphatases alcalines et acides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Inhibiting calcineurin activity under physiologic tonicity elevates anabolic but suppresses catabolic chondrocyte markers
van der Windt AE, et al.
Arthritis and Rheumatism, 64(6), 1929-1939 (2012)
Osteoclastogenic activity and RANKL expression are inhibited in osteoblastic cells expressing constitutively active Galpha12 or constitutively active RhoA
Wang J and Stern PH
Journal of Cellular Biochemistry, 111(6), 1531-1536 (2010)
Yeyun Zhou et al.
Structure (London, England : 1993), 27(10), 1485-1496 (2019-08-14)
ASPP (apoptosis-stimulating proteins of p53) proteins bind PP-1c (protein phosphatase 1) and regulate p53 impacting cancer cell growth and apoptosis. Here we determine the crystal structure of the oncogenic ASPP protein, iASPP, bound to PP-1c. The structure reveals a 1:1
Haijun Tong et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1935-1946 (2013-06-06)
Genetically modified mesenchymal stem cells (MSCs) have great potential in the application of regenerative medicine and molecular therapy. In the present manuscript, we introduce a nanopolymer, polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD), as an efficient polyplex-forming plasmid delivery agent with low toxicity and ideal
Masaya Yokota et al.
Arthritis research & therapy, 16(2), R72-R72 (2014-03-19)
In addition to the pivotal roles of mast cells in allergic diseases, recent data suggest that mast cells play crucial roles in a variety of autoimmune responses. However, their roles in the pathogenesis of autoimmune skeletal muscle diseases have not
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocoles
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)