L9656
Lipoprotein Lipase from Burkholderia sp.
lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid
Synonyme(s) :
Diacylglycerol acylhydrolase, Diacylglycerol lipase, Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Burkholderia spp.
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥50,000 units/mg solid
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable