T6258
Triosephosphate Isomerase from rabbit muscle
Type X, lyophilized powder, ≥3,500 units/mg protein
Synonyme(s) :
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
About This Item
Produits recommandés
Type
Type X
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥3,500 units/mg protein
Poids mol.
calculated mol wt 53.2 kDa
Composition
Protein, 60-90% biuret
Activité étrangère
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable