Principaux documents
T5125
Sigma-Aldrich
Thiomersal
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
Synonyme(s) :
Acide 2-(éthylmercuromercapto)benzoïque sodium salt, Acide éthylmercurithiosalicylique sodium salt, Mercuro-([o-carboxyphényl]thio)éthyle sodium salt, Éthylmercurithiosalicylate de sodium
About This Item
Formule linéaire :
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.81
Beilstein:
8169555
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51473202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
Forme
powder or crystals
Couleur
white to faint beige
Pf
234-237 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 g/L at 20 °C
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Clé InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Le thimérosal est un réactif oxydant les groupements sulfhydryle (thiol) qui est capable d'inhiber de multiples protéines et enzymes dépendantes de groupements sulfhydryle telles que la méthionine synthase dépendante de la PI3-kinase, les récepteurs transporteurs du glutamate et les ATPases dépendantes de Na++K+.
Caractéristiques et avantages
  • Conforme aux spécifications d'analyse de l'USP.
  • Produit chimique de grande qualité, convenant à une grande variété d'applications de recherche.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver dans un endroit sec.
Dans le cadre de notre plan mondial d'appui à la mise en œuvre de la Convention de Minamata sur l'élimination des produits contenant du mercure, à compter de janvier 2021, les clients sont tenus de fournir une déclaration d'utilisation finale. Les ventes de thimérosal sont limitées aux usages autorisés, à savoir : agent conservateur dans la fabrication de vaccins, agent conservateur dans les cosmétiques pour les yeux, recherche universitaire (à l'exclusion des ventes à des fins de conservation) et matériau de référence. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide en vertu des réglementations internationales sur les biocides, notamment, sans toutefois s'y limiter, le Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act de l'US EPA, le règlement sur les produits biocides de l'Union européenne, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, le règlement sur les produits biocides de la Turquie, le Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act de la Corée (K-BPR).
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Rune Ehrenreich Kuhre et al.
Cell metabolism, 29(3), 719-726 (2018-11-20)
Studies on isolated pancreatic islets suggest that neuromedin U (NMU), a brain and gastrointestinal peptide, acts as a decretin hormone, inhibiting glucose-stimulated insulin secretion. We investigated whether this effect could be reproduced in vivo and in isolated perfused rat pancreas. Unlike
Liana Basova et al.
iScience, 23(6), 101230-101230 (2020-06-20)
The lacrimal gland (LG) is an exocrine organ responsible for the secretion of aqueous tear film. Regenerative and stem cell therapies that target LG repair are coming to the fore, although our understanding of LG cell lineage hierarchy is still
R Chalghoumi et al.
Poultry science, 87(1), 32-40 (2007-12-15)
The present study was an attempt to raise hen egg yolk Ig (IgY) simultaneously directed against Salmonella Enteritidis (SE) and Salmonella Typhimurium (ST) in the same egg yolk. The immunopotentiating effect of 2 different adjuvants -- Freund's adjuvants (FA) and
Alberto Eugenio Tozzi et al.
Developmental medicine and child neurology, 54(9), 843-848 (2012-05-18)
The aim of this article was to explore the effect of duration of breastfeeding on neurocognitive development. The long-term effect of breastfeeding on neurodevelopment was examined through a battery of neuropsychological tests in 1403 children (693 females, 710 males; mean
Dorota Mrozek-Budzyn et al.
Neurotoxicology and teratology, 34(6), 592-597 (2012-10-17)
Despite the common use of Thimerosal as a preservative in childhood vaccines since the 1930s, there are not many studies on ethylmercury toxicokinetics and toxicodynamics in infants. The knowledge of ethylmercury's potential adverse effects is derived mostly from parallel methylmercury