Key Documents
T3882
Sigma-Aldrich
Glycéryl tritridécanoate
≥99%
Synonyme(s) :
TG(13:0/13:0/13:0), 1,2,3-Tritridécanoylglycérol, Tritridécanoïne (C13:0)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H80O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
681.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3
Clé InChI
UDXANBFMQUOKTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Le tri-tridécanoate de glycérol a servi d'étalon interne dans l'extraction de lipides totaux à partir d'un homogénat de muscle. Il a aussi été utilisé comme étalon interne dans du toluène pour évaluer la teneur en lipides et la composition en acides gras de forages et de concentrats par une méthode d'extraction-transestérification en une seule étape.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ana Luiza Fontes et al.
Scientific reports, 8(1), 15591-15591 (2018-10-24)
Current research on lipids is highlighting their relevant role in metabolic/signaling pathways. Conjugated fatty acids (CFA), namely isomers of linoleic and linolenic acid (i.e. CLA and CLNA, respectively) can positively modulate inflammation processes and energy metabolism, promoting anti-carcinogenic and antioxidant
Luís M Rodríguez-Alcalá et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(35), 7680-7686 (2017-08-10)
This study aimed to assess the oral absorption and plasma kinetics of two main isomers contained in commercial conjugated linoleic acid (CLA)-rich oil (Tonalin TG-80), rumenic acid (RA), and C18:2 trans-10, cis-12. The isomer plasma disposition after the single oral
Jimena Lavandera et al.
The British journal of nutrition, 118(11), 906-913 (2017-11-28)
Conjugated linoleic acid (CLA) might regulate the lipid depots in liver and adipose tissue. As there is an association between maternal nutrition, fat depots and risk of offspring chronic disease, the aim was to investigate the effect of maternal CLA
Laura Goracci et al.
Chemical research in toxicology, 33(1), 258-270 (2019-12-11)
The importance of adsorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity (ADMET) analysis is expected to grow substantially due to recent failures in detecting severe toxicity issues of new chemical entities during preclinical/clinical development. Traditionally, safety risk assessment studies for humans have