Key Documents
T3073
Sigma-Aldrich
Solution de préparation de tissus
30 mL sufficient for 1,000 extractions
Synonyme(s) :
Solution de préparation de tissus Extract-N-Amp, Solution de préparation de tissus Extract-N-Amp avec SYBR® Green, Solution de préparation de tissus REDExtract-N-Amp, Solution de préparation de tissus pour PCR directe
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.55
Utilisation
30 mL sufficient for 1,000 extractions
sufficient for 1000 reactions
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
La Solution de préparation de tissus doit être utilisée avec les kits PCR pour tissus Extract-N-Amp, REDExtract-N-Amp et Extract-N-Amp avec SYBR® Green. Ce produit est destiné à compléter les réactifs du kit en cas de nombreuses extractions.
Application
La solution de préparation de tissus a été utilisée dans les applications suivantes :
  • combinaison de morceaux de queue en vue d'un génotypage
  • extraction d'ARN génomique à partir de tissus de nageoire ou d'embryons de poisson-zèbre
  • extraction d'ADN à partir de biopsies d'oreille, de pointes de queue et de sacs vitellins d'embryons de souris
  • extraction d'ADN à partir de spores et de mycéliums de champignons
Informations légales
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Titilayo D O Falade et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 33(7), 1241-1253 (2016-06-07)
In vitro experimental environments are used to study interactions between microorganisms, and to predict dynamics in natural ecosystems. This study highlights that experimental in vitro environments should be selected to match closely the natural environment of interest during in vitro
N-cadherin prevents the premature differentiation of anterior heart field progenitors in the pharyngeal mesodermal microenvironment.
Soh BS
Cell Research, 24(12), 1420-1432 (2014)
A high-throughput functional genomics workflow based on CRISPR/Cas9-mediated targeted mutagenesis in zebrafish
Varshney GK, et al.
Nature Protocols, 11(12), 2357-2357 (2016)
Jessica Wallingford et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 268-268 (2017-09-14)
Astrocyte dysfunction has been indicated in many neurodevelopmental disorders, including Fragile X Syndrome (FXS). FXS is caused by a deficiency in fragile X mental retardation protein (FMRP). FMRP regulates the translation of numerous mRNAs and its loss disturbs the composition
K D Kuhn et al.
Molecular and cellular neurosciences, 103, 103467-103467 (2020-02-01)
During neural development, complex organisms rely on progressive and regressive events whereby axons, synapses, and neurons are overproduced followed by selective elimination of a portion of these components. Tumor necrosis factor α (TNFα) together with its cognate receptor (Tumor necrosis
Protocoles
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Afficher tout