Merck
E3004
ReadyMix pour PCR Extract-N-Amp
Amplifications to support Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue
Synonyme(s) :
Plant direct PCR master mix, Tissue direct PCR master mix
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
usage
sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
crude DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Le produit Extract-N-Amp ReadyMix est un mélange maître pour PCR à démarrage chaud spécialement formulé pour amplifier l'extrait par PCR directe.
ReadyMix pour PCR doit être utilisé avec le kit PCR pour plantes Extract-N-Amp et le kit PCR pour tissus Extract-N-Amp. Tous les kits Extract-N-Amp contiennent suffisamment de ReadyMix pour PCR pour une réaction de PCR par extraction. Toutefois, si d′autres réactions de PCR s′avèrent nécessaires, un complément de ReadyMix pour PCR peut être requis.
Application
Le mélange pour PCR Extract-N-Amp ReadyMix est utilisé dans les applications suivantes :
  • Extraction de l'ADN génomique
  • Extraction et amplification par PCR d'ADN fongique
  • PCR directe
  • Génotypage
  • PCR en temps réel
Legal Information
L'utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis : 5 789 224, 5 618 711, 6 127 155 et les revendications en dehors des États-Unis correspondant au brevet américain expiré n° 5 079 352. L′achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés concernant l′utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l′acheteur. Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet, aucun droit d′appliquer une méthode brevetée et aucun droit d′assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l′acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n′est transmis expressément, par implication, ou par préclusion. Ce produit est réservé aux activités de recherche. Les utilisations diagnostiques protégées par les brevets de Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche. De plus amples informations sur l′achat de licences peuvent être obtenues auprès du directeur de l'attribution des licences à l′adresse Applied Biosystems, Director of Licensing, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c