Key Documents
T2751
Sigma-Aldrich
D-(−)-tagatose
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
D-lyxo-2-Hexulose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro Beilstein :
1724555
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]25/D -6.5 to -5.0 °, c = 1% (w/v) in water
Sucrosité
0.9 × sucrose
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m1/s1
Clé InChI
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Application
Le D-(-)-tagatose est utilisé en tant que sucre dans les fermentations. C'est également l'un des étalons utilisés pour confirmer l'identité de la plupart des métabolites sélectionnés par l'estimateur LASSO (Least Absolute Shrinkage And Selection Operator).
Actions biochimiques/physiologiques
Le D-tagatose (cétohexose) est un édulcorant fonctionnel pauvre en calories. Le tagatose peut être utilisé comme agent conservateur dans les formulations cosmétiques, détergentes et pharmaceutiques. Le tagatose est également utilisé dans les boissons de régime, les chewing-gums, les glaces au yaourt et les crèmes glacées à 0 % de matière grasse.
Substitut potentiel du sucre, rarement disponible à l'état naturel. Produit au moyen d'un procédé de biotransformation utilisant la L-arabinose isomérase en tant que biocatalyseur et le D-galactose en tant que substrat.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Metabolomic characterization of hepatocellular carcinoma in patients with liver cirrhosis for biomarker discovery
Di PC, et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 26(5), 675-683 (2017)
Biochemical Characterization of Heat-Tolerant Recombinant l-Arabinose Isomerase from Enterococcus faecium DBFIQ E36 Strain with Feasible Applications in d-Tagatose Production
Manzo RM, et al.
Molecular Biotechnology, 61(6), 385-399 (2019)
Recommended test panel for differentiation of Klebsiella species on the basis of a trilateral interlaboratory evaluation of 18 biochemical tests
Hansen DS, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 42(8), 3665-3669 (2004)
Dennis S Hansen et al.
Journal of clinical microbiology, 42(8), 3665-3669 (2004-08-07)
Klebsiella pneumoniae and Klebsiella oxytoca are the two most frequently encountered Klebsiella species giving rise to infections in humans, but other Klebsiella species can also be found in clinical specimens: Klebsiella ozaenae, Klebsiella rhinoscleromatis, Klebsiella terrigena, Klebsiella planticola, Klebsiella ornithinolytica
Carbohydrate Basics: Sugars, Starches and Fibers in Foods and Health: Healthy Carbohydrate Choices, Roles and Applications in Nutrition, Food Science and the Culinary Arts
Marcus JB
Culture, Health & Sexuality, 149-187 (2013)