Merck
86265
D-(+)-Talose
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Aldehydo-D-talose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-996-5
Beilstein/REAXYS Number:
1724617
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +21±1°, 3 hr, c = 1% in H2O
color
white
mp
124-127 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-WHZQZERISA-N
Application
D-Talose, a C-2 epimer of galactose, is used as a substrate to identify, differentiate and characterize ribose-5-phosphate isomerase(s) of Clostridia.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe