Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
G0380
Sigma-Aldrich
α-D-galactose-1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Type II, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-galactopyranosyl-1-phosphate dipotassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11K2O9P · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.39
Numéro Beilstein :
3922740
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
bovine milk
Type
Type II
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.5 mol % glucose 1-phosphate.
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
K: 20.4-26.1% (anhydrous)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.5H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;;;;;;/m1......./s1
Clé InChI
ZYBRMLNCQMITLC-JFYWUTKTSA-L
Application
αL'α-D-galactose-1-phosphate peut être utilisé dans la recherche sur la voie de Leloir du métabolisme du galactose pour étudier le processus de formation de l'UDP-galactose (UDP-Gal) par une ou plusieurs UDP-glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridylyltransférases (CE 2.7.7.12). Il peut servir à identifier, caractériser et étudier les fonctions des galactose-1-phosphate uridylyltransférases.
Actions biochimiques/physiologiques
Il s'agit d'un métabolite intermédiaire dans l'interconversion du glucose et du galactose. Il intervient également dans le métabolisme du galactose et du sucre des nucléotides.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable