SRP8049
Periostin mouse
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
OSF-2, Osteoblast-specific factor 2, PC cell-derived growth factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Étiquette/Marqueur
FLAG® tagged
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~85 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Postn(50706)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable