SML2221
CU-CPT9a
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Methyl-4-(7-methoxyl-4-quinolinyl)-phenol, Phenol, 4-(7-methoxy-4-quinolinyl)-2-methyl
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(C2=CC=NC3=CC(OC)=CC=C23)=CC=C1O
InChI
1S/C17H15NO2/c1-11-9-12(3-6-17(11)19)14-7-8-18-16-10-13(20-2)4-5-15(14)16/h3-10,19H,1-2H3
Clé InChI
HNYBTVKYLVLWCB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable