Key Documents
MABT51
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-galectine-3, clone M3/38
clone M3/38, from rat
Synonyme(s) :
lectin, galactoside-binding, soluble, 3, Mac-2 antigen, Carbohydrate-binding protein 35, galectin-3, Galactose-specific lectin 3, Laminin-binding protein, Lectin L-29, IgE-binding protein, Galactoside-binding protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M3/38, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LGALS3(3958)
Description générale
La galectine-3 appartient à la famille de gènes galectine définie par la spécificité d'un domaine de reconnaissance des hydrates de carbone (CRD) pour Gal/Lac, et son expression est généralement forte dans de nombreux types de cellules néoplasiques. Le domaine CRD de la galectine comporte 135 acides aminés. La galectine-3 a montré des effets sur le développement et la progression des tumeurs.
Immunogène
Glycoprotéines de membrane plasmique correspondant à la galectine-3 de souris.
Application
Analyse par western blotting : une dilution au 1/50 000e d'un précédent lot a permis de détecter la galectine-3 dans 10 µg de lysat de cellules NIH/3T3.
Analyse par immunoprécipitation : Un précédent lot a été utilisé en IP par un laboratoire indépendant. [Springer, T., et al. (1981). THE JOURNAL OF BIOLOGICACHLE MISTRY. 256(8):3833-3839.]
Analyse par immunohistochimie : un précédent lot a été utilisé en immunohistochimie par un laboratoire indépendant. [Gasbarri, A., et al. (1999). Journal of Clinical Oncology. 17(11):3494-3502.]
Analyse par immunocytochimie : un précédent lot a été utilisé en immunocytochimie par un laboratoire indépendant. [Gasbarri, A., et al. (1999). Journal of Clinical Oncology. 17(11):3494-3502.]
L'anticorps anti-galectine-3, clone M3/38, est un anticorps dirigé contre la galectine-3 et destiné à une utilisation en western blotting, immunoprécipitation, immunohistochimie et immunocytochimie.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/50 000e de cet anticorps a permis de détecter la galectine-3 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 28 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jie-Jen Lee et al.
International journal of endocrinology, 2021, 5583491-5583491 (2021-05-27)
Accumulating evidence suggests that galectin-3 is a histologic marker of thyroid cancer. However, the pharmacological lectin-based approach has not been well studied. In the present study, we aimed to investigate the therapeutic potential of novel galectin-3 inhibitors by treating thyroid
Martijn J C van der Lienden et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-04-04)
The lysosomal storage disease Niemann-Pick type C (NPC) is caused by impaired cholesterol efflux from lysosomes, which is accompanied by secondary lysosomal accumulation of sphingomyelin and glucosylceramide (GlcCer). Similar to Gaucher disease (GD), patients deficient in glucocerebrosidase (GCase) degrading GlcCer
Kyoungmin Park et al.
JCI insight, 1(6) (2016-05-21)
Endothelial cell (EC) insulin resistance and dysfunction, caused by diabetes, accelerates atherosclerosis. It is unknown whether specifically enhancing EC-targeted insulin action can decrease atherosclerosis in diabetes. Accordingly, overexpressing insulin receptor substrate-1 (IRS1) in the endothelia of Apoe-/- mice (Irs1/Apoe-/-) increased
Juan García-Revilla et al.
Acta neuropathologica, 146(1), 51-75 (2023-05-19)
Parkinson's Disease (PD) is a neurodegenerative and progressive disorder characterised by intracytoplasmic inclusions called Lewy bodies (LB) and degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra (SN). Aggregated α-synuclein (αSYN) is known to be the main component of the LB.
Malene Laage Ebstrup et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 11, 1211498-1211498 (2024-02-13)
Lysosomes are crucial organelles essential for various cellular processes, and any damage to them can severely compromise cell viability. This study uncovers a previously unrecognized function of the calcium- and phospholipid-binding protein Annexin A7 in lysosome repair, which operates independently