SRP3318
C1 Inhibitor Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, human recombinant, expressed in CHO cells
Synonyme(s) :
C1inh, Plasma protease C1 inhibitor, Serpin G1
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
C1 Inhibitor human, recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Essai
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤2.6 nM IC50
Poids mol.
52.8 kDa
Conditionnement
pkg of 200 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SERPING1(710)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable