Key Documents
E0518
Sigma-Aldrich
C1 Esterase Inhibitor
aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Complement C1 esterase inhibitor, Esterase inhibitor C-1 from human plasma
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
C1 Esterase Inhibitor from human plasma, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
~105 kDa
~105 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SERPING1(710)
Actions biochimiques/physiologiques
Esterase inhibitor C1 is a multifunctional regulator of all major kinin-generating protein cascade systems. It has been a therapeutic tool in the treatment of hereditary angioedema and complement-mediated inflammatory tissue damage such as capillary leak syndrome, septic shock, multiple organ failure, and hyperacute graft rejection.
Forme physique
Solution in 20 mM potassium phosphate, pH 7.0, containing 250 mM KCl
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiaoxiao Hao et al.
Frontiers in immunology, 13, 816640-816640 (2022-02-19)
Periodontitis is a dysbiotic infectious disease that leads to the destruction of tooth supporting tissues. There is increasing evidence that periodontitis may affect the development and severity of Alzheimer's disease (AD). However, the mechanism(s) by which periodontal infection impacts the
A previously uncharacterized O-glycopeptidase from Akkermansia muciniphila requires the Tn-antigen for cleavage of the peptide bond.
Medley, et al.
The Journal of biological chemistry, 298, 102439-102439 (2023)