SRP0293
Cathepsin V Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Cathepsin L2, Cathepsin U
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥436 pmol/min-μg
Poids mol.
37 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CTSL2(1515)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable