Principaux documents
SRE0018
Sigma-Aldrich
Lyticase from Arthrobacter luteus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥2000 units/mg protein
Synonyme(s) :
Lyticase from Arthrobacter luteus
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
bacterial (Arthrobacter luteus)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥2000 units/mg protein
Composition
Protein, ≥20% biuret
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
La lyticase hydrolyse le poly-β(1→3)-glucose, notamment le glucane de la paroi cellulaire des levures.
Définition de l'unité
Une unité produit une ΔA800 de 0,001 par minute à pH 7,5 et 25 °C, en utilisant comme substrat une suspension de levure dans un mélange réactionnel de 3 ml.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Louis Dacquay et al.
G3 (Bethesda, Md.), 7(6), 1799-1809 (2017-04-30)
Actively proliferating cells constantly monitor and readjust their metabolic pathways to ensure the replenishment of phospholipids necessary for membrane biogenesis and intracellular trafficking. In Saccharomyces cerevisiae, multiple studies have suggested that the lysine acetyltransferase complex NuA4 plays a role in
Protocoles
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.