SML3590
Benzonatate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(Butylamino)-benzoic acid 3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxaoctacos-1-yl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
colorless to orange
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C30H53NO11/c1-3-4-9-31-29-7-5-28(6-8-29)30(32)42-27-26-41-25-24-40-23-22-39-21-20-38-19-18-37-17-16-36-15-14-35-13-12-34-11-10-33-2/h5-8,31H,3-4,9-27H2,1-2H3
Clé InChI
MAFMQEKGGFWBAB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable