Principaux documents
V3409
Sigma-Aldrich
1-Vinyl-2-pyrrolidinone
contains sodium hydroxide as inhibitor, ≥99%
Synonyme(s) :
1-Vinyl-2-pyrrolidone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.14
Beilstein:
110513
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 24 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
685 °F
Contient
sodium hydroxide as inhibitor
100 ppm sodium hydroxide as inhibitor (added to bulk material)
Limite d'explosivité
10 %
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 1-vinyl-2-pyrrolidinone est un liquide incolore à jaune, d′odeur caractéristique. Son point de fusion est d′environ 13,5 °C et il entre en ébullition à environ 90-92 °C. La VP est complètement miscible dans l′eau et la plupart des solvants organiques, mais partiellement miscible dans les hydrocarbures aliphatiques. La production industrielle de VP en faisant réagir la 2-pyrrolidone avec de l′acétone à hautes pression et température a été signalée. Le processus de vinylation se produit en phase liquide et est catalysé par la 3-pyrrolidone en présence d′hydroxyde de potassium.
Application
La 1-vinyl-2-pyrrolidinone (VP) a été utilisée pour étudier les caractéristiques de macrophotoinitiateur des molécules de type poly(vinylchloride). Elle a également été employée pour évaluer la génotoxicité des nanoparticules d′argent revêtues de polyvinylpyrrolidone.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Kris N J Stevens et al.
Biomaterials, 32(5), 1264-1269 (2010-11-26)
Central venous catheters (CVCs) have become indispensable in the treatment of neonates and patients undergoing chemotherapy or hemodialysis. A CVC provides easy access to the patient's circulation, thus enabling facile monitoring of hemodynamic parameters, nutritional support, or administration of (cytostatic)
Andrew M Telford et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(23), 14207-14217 (2011-10-21)
We investigated the dewetting of metastable poly(N-vinylpyrrolidone) (PNVP) thin films (45 nm) on top of polystyrene (PS) thin films (58 nm) as a function of annealing temperature and molecular weight of PS (96 and 6850 kg/mol). We focused on the
Ana C Borges et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3412-3421 (2011-06-10)
The swelling and compressive mechanical behavior as well as the morphology and biocompatibility of composite hydrogels based on Tween® 20 trimethacrylate (T3), N-vinyl-2-pyrrolidone (NVP) and nanofibrillated cellulose (NFC) were assessed in the present study. The chemical structure of T3 was
Synthesis and characterization of poly (vinylchloride) type macrophotoinitiator comprising side-chain thioxanthone via click chemistry.
Akat H and Ozkan M
Express Polymer Letters, 5(4), 318-326 (2011)
Kamran Qadir et al.
Nano letters, 12(11), 5761-5768 (2012-10-17)
Recent progress in colloidal synthesis of nanoparticles with well-controlled size, shape, and composition, together with development of in situ surface science characterization tools, such as ambient pressure X-ray photoelectron spectroscopy (APXPS), has generated new opportunities to unravel the surface structure
Articles
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.