SML3306
BAY-390
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R,2R)-2-(4-Fluorophenylamino)-1-(trifluoromethyl)cyclohexanol, BAY 390, BAY390
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
yellow to orange
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=CC=C(C=C1)N[C@H]2[C@@](C(F)(F)F)(CCCC2)O
Clé InChI
IESAJAZKMLPVIB-VXGBXAGGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable