Merck
L4391
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
LPS
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.75
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
purified by
gel-filtration chromatography
storage condition
desiccated
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1% Protein (Lowry)
solubility
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
application(s)
clinical research
life science and biopharma
storage temp.
2-8°C
General description
Les lipopolysaccharides (LPS) sont des molécules complexes constituées de lipides et de polysaccharides que l'on trouve principalement dans la membrane externe des bactéries à Gram négatif. Le LPS comprend du lipide A, un oligosaccharide central ("core") et du polysaccharide O-spécifique ou antigène O (OAg). Il est ancré dans la membrane externe des bactéries et sa toxicité est essentiellement due au lipide A. Puissant activateur de la réponse pro-inflammatoire, le LPS provoque une réaction chez différentes cellules des mammifères, notamment les macrophages, les monocytes et les cellules endothéliales. Tout en protégeant les bactéries à Gram négatif des stress environnementaux, le LPS est également reconnu par le système immunitaire inné lors des infections.
Application
Ce sérotype de lipopolysaccharide (LPS) a été utilisé pour stimuler les lymphocytes B et activer la NOS dans des hépatocytes humains.
Les lipopolysaccharides (LPS) sont des éléments constitutifs caractéristiques de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif. Les LPS et leur fraction lipidique (lipide A) stimulent les cellules du système immunitaire inné par l'intermédiaire du récepteur TLR4 (Toll-Like Receptor 4), qui appartient à la famille des récepteurs de type Toll et qui reconnaît la signature moléculaire des principaux agents pathogènes (PAMP).
Biochem/physiol Actions
Le LPS est un constituant clé de la paroi cellulaire de la plupart des bactéries à Gram négatif. C'est un antigène hautement immunogène capable d'accroître la réponse immunitaire aux antigènes solubles. Le LPS est également un mitogène spécifique des lymphocytes B de la moelle osseuse chez la souris, le lapin, le poulet, la vache, le hamster et l'homme.
Features and Benefits
  • Composé de grande pureté convenant à une grande variété d'applications de recherche.
Preparation Note
Les lipopolysaccharides sont fournis sous la forme d'une poudre lyophilisée stérilisée par rayonnement γ. Pour la reconstituer, verser 1 ml de milieu de culture tissulaire ou de solution saline équilibrée stérile dans le flacon (1 mg) et mélanger jusqu'à dissolution en faisant délicatement tourner le flacon. Le produit reconstitué peut être dilué dans du milieu de culture tissulaire ou une solution saline équilibrée stérile aux concentrations de travail souhaitées.
Other Notes
Pour bien comprendre notre vaste gamme de lipopolysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c