SML3216
Melarsoprol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2-(4-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)-1,3,2-dithiarsolan-4-yl)methanol, 2-(4-melamin-2-ylphenyl)-4-hydroxymethyl-1,3-dithia-2-arsolane, 2-p-(4,6-diamino-s-triazin-2-ylamino)phenyl-4-hydroxymethyl-1,3,2-dithiarsoline, Mel B, Melarsaprol, Melarsen B, RP 3854, p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]dithiobenzenearsonous acid 3-hydroxypropylene ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=NC(N)=NC(NC2=CC=C(C=C2)[As]3SCC(S3)CO)=N1
InChI
1S/C12H15AsN6OS2/c14-10-17-11(15)19-12(18-10)16-8-3-1-7(2-4-8)13-21-6-9(5-20)22-13/h1-4,9,20H,5-6H2,(H5,14,15,16,17,18,19)
Clé InChI
JCYZMTMYPZHVBF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable