Merck
Passer à
B5002
5-bromo-2′-désoxyuridine
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonyme(s) :
5-BrdU, 5-bromo-1-(2-désoxy-β-D-ribofuranosyl)uracile, 5-bromo-uracile-désoxyriboside, BUdR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.10
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-415-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
30395
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
5-bromo-2′-désoxyuridine, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Application
La 5-bromo-2′-désoxyuridine (5-BrdU) est un analogue de la thymidine incorporé dans l'ADN. La 5-BrdU est couramment et abondamment utilisée pour mesurer la synthèse de l'ADN et marquer les cellules en division. Ainsi, la 5-BrdU permet d'étudier la signalisation cellulaire ainsi que d'autres processus qui induisent la prolifération cellulaire.
La 5-bromo-2′-désoxyuridine a été utilisée :
  • comme supplément pour étudier l'effet de crises électroconvulsives sur la neurogenèse de l'hippocampe
  • comme supplément pour étudier la fonction de perte de gènes dans le cœur du poisson-zèbre adulte
  • dans un test de la prolifération des lymphocytes T{133}
Biochem/physiol Actions
Il s'agit d'un analogue de la thymidine utilisé comme agent mutagène en recherche génétique. Il permet une incorporation sélective dans l'ADN cellulaire au cours de la phase S.
La 5-bromo-2′-désoxyuridine (BrdU) est utilisée dans l'analyse de la prolifération cellulaire, car elle est facile à incorporer dans l'ADN au cours de la phase S du cycle cellulaire. La BrdU stimule la différenciation et la maturation cellulaires dans les lignées de cellules leucémiques tandis qu'elle inhibe la différenciation des cellules érythroleucémiques de Friend. Les études sur l'incorporation de la BrdU utilisent souvent des anticorps spécifiques de la BrdU marqués par fluorescence pour détecter la BrdU incorporée par des techniques telles que la cytométrie en flux ou la microscopie de fluorescence.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
B9285D5412I7125
description
≥99% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99%
description
≥98.5%
description
≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.5%
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-bromo-2′-désoxyuridine
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Could specific insights into the use of this product be provided? BrdU was administered in water to mice for up to 2 weeks for an in vivo cell proliferation assay. However, upon staining with an anti-BrdU antibody, no BrdU incorporation was detected in the positive control (small intestine), despite trying various concentrations. Any information on the particular use of this product would be much appreciated
    1 answer
    1. Given the BrdU incorporation into DNA of cells, using the Western blot method for detection would be quite challenging. Typically, the immunohistochemistry method is employed for this purpose. When it comes to the application on small intestine samples, the following citation of B5002 via immunohistochemical detection may be useful for protocol reference:
      Title: "The ubiquitin ligase ITCH coordinates small intestinal epithelial homeostasis by modulating cell proliferation, differentiation, and migration." Published in Differentiation. Jan-Feb 2018;99:51-61. PMID: 29309986
      Helpful?
  2. How long can BrdU be stored at -20 degrees and -4 degrees, after being diluted in sterile saline and being filtered with a 0.22 µm filter?
    1 answer
    1. BrdU should be stored at –20 oC and desiccated. Stock solutions can be made in DMSO to up to 50 mg/mL, as indicated in the Product information sheet. The stock can be stored for 6 months at -20°C in single use aliquots.
      No information is available on storage conditions for BrdU dissolved in saline.
      Helpful?
  3. What is the stability of Product B5002, BrdU?
    1 answer
    1. BrdU is stable as a powder, kept in the freezer and has a recommended re-test date of two years according to the Product Specification Sheet for Product No. B5002.  Please consult our Product Dating Information Statement for more information on re-test dated products.
      Helpful?
  4. How long do I treat cells with Product B5002, BrdU to incorporate it into the DNA?
    1 answer
    1. Actively growing cells may be treated with 10 μm BrdU for 1 hour.
      Helpful?
  5. What are the hazards associated with BrdU, Product B5002?
    1 answer
    1. BrdU is a known carcinogen and caution should be exercised when handling.  Click on the MSDS hyperlink located on the product detail page for Product No. B5002, 5-Bromo-2´-deoxyuridine.
      Helpful?
  6. What can I use to detect BrdU, Product B5002 in vivo and in vitro?
    1 answer
    1. For the immunohistochemical detection of BrdU, we recommend Product No. B2531, Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. How does BrdU, Product B5002, work as a Thymidine analog?
    1 answer
    1. BrdU replaces Thymidine during the S-phase of cell division.