Key Documents
SML3059
Sigma-Aldrich
Lacosamide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R)-2-(Acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, ADD 243037, ADD-243037, ADD243037, Erlosamide, LCM, SPM-927, SPM927
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.29
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 13 to 18° (C=0.5g/100mL, MeOH)
Contrôle du médicament
USDEA Schedule V
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
Clé InChI
VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Lacosamide is an orally active anticonvulsant that blocks voltage-gated sodium channels (VGSCs) selectively in their inactivated state (IC50 = 16 μM/Nav1.8, 182 μM/Nav1.7, 415 μM/Nav1.3) over resting state by enhancing slow inactivation. In addition to in vivo anticonvulsant activity (ED50 = 4.5 mg/kg in mice via i.p., 3.9 mg/kg in rats via p.o. by maximal electroshock seizure test), lacosamide also shows therapeutic efficacy in various pain models (10-30 mg/kg in rats via i.p.).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable