SML2802
ATR-101
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1[[1[4(Dimethylamino)phenyl]cyclopentyl]methyl]3[2,6di(propan2yl)phenyl]urea hydrochloride, ATR 101, ATR101, CI-984, N-[2,6-bis(1-Methylethyl)phenyl]-N-[[1-[4-(dimethylamino)phenyl]cyclopentyl]methyl]urea hydrochloride, Nevanimibe HCl, PD 132301 HCl, PD 132301-02, PD 132301-2, PD132301 HCl, PD132301-02, PD132301-2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].N(C)(C)c1ccc(cc1)C3(CCCC3)CNC(=O)Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C.[H+]
InChI
1S/C27H39N3O.ClH/c1-19(2)23-10-9-11-24(20(3)4)25(23)29-26(31)28-18-27(16-7-8-17-27)21-12-14-22(15-13-21)30(5)6;/h9-15,19-20H,7-8,16-18H2,1-6H3,(H2,28,29,31);1H
Clé InChI
SDOOGTHIDFZUNM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3