SML2328
BD064
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
B-[5-[[[1-[3-(4-Ethoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]ethyl][2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetyl]amino]methyl]-2-fluorophenyl]boronic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1N(C2=CC=C(OCC)C=C2)C(C(N(C(CC3=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C3)=O)CC4=CC(B(O)O)=C(F)C=C4)C)=NC5=NC=CC=C51
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable