Key Documents
SML1816
Sigma-Aldrich
ABC44
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinecarboxylic acid hexahydro-1,3-dioxo-7-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]imidazo[1,5-a]pyrazin-2-yl ester, 7-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-1,3-dioxohexahydroimidazo[1,5-a]pyrazin-2(3H)-yl 4-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H40N6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.69
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1OC(N2CCN(C3=CC=C(OC)C=C3)CC2)=O)C(CN(CC4CCN(CC5=CC=CC=C5)CC4)CC6)N6C1=O
Actions biochimiques/physiologiques
ABC44 is a cell-active, potent and selective inhibitor of palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT-1).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Armand B Cognetta et al.
Chemistry & biology, 22(7), 928-937 (2015-06-30)
Serine hydrolase inhibitors, which facilitate enzyme function assignment and are used to treat a range of human disorders, often act by an irreversible mechanism that involves covalent modification of the serine hydrolase catalytic nucleophile. The portion of mammalian serine hydrolases