SML1633
7-AAD
≥97% (HPLC), liquid (solution in DMSO:H2O (1:1)), fluorescent indicator
Synonyme(s) :
7-Aminoactinomycin D Ready Made Solution, 7-Aminodactinomycin Ready Made Solution
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
7-AAD Ready Made Solution, 1 mg/mL
Forme
liquid (solution in DMSO:H2O (1:1))
Niveau de qualité
Conditions de stockage
protect from light
Concentration
1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N21C(CCC2)C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)OC(C(C(=O)NC(C1=O)C(C)C)NC(=O)c3c4c(c(c(c3)N)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7N(CCC7)C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C)C)C(C)C)C)C
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)
Clé InChI
YXHLJMWYDTXDHS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Excitation: 503 nm (0.01 M phosphate buffer, pH 7.0 containing 0.1 mM EDTA); 550 nm
Emission: 675 nm (0.01 M phosphate buffer, pH 7.0 containing 0.1 mM EDTA); 672 nm
DNA Complex:
Excitation: 543 nm; 555 nm
Emission: 655 nm; 665 nm
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable