A3656
5-Aza-2′-deoxycytidine
≥97% (HPLC), powder, DNA methyltransferase inhibitor
Synonyme(s) :
2′-Deoxy-5-azacytidine, 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Decitabine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
5-Aza-2′-deoxycytidine, ≥97%
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
powder
Solubilité
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL
Auteur
Eisai
Chaîne SMILES
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Clé InChI
XAUDJQYHKZQPEU-KVQBGUIXSA-N
Informations sur le gène
human ... DNMT1(1786) , DNMT3A(1788)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.