SML1489
FICZ
≥95% (HPLC), lyophilized powder, AhR agonist
Synonyme(s) :
5,11-Dihydro-indolo[3,2-b]carbazole-6-carboxaldehyde, 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
FICZ, ≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[nH]1c2c(c5c1cccc5)cc3[nH]c4c(c3c2C=O)cccc4
InChI
1S/C19H12N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10,20-21H
Clé InChI
ZUDXFBWDXVNRKF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable