Principaux documents
SML1386
Sigma-Aldrich
Calindol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-[[[1-(1-Naphthyl)ethyl]amino]methyl]-1H-indole hydrochloride, N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-1H-Indole-2-methanamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H20N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]Cl.C[C@@H](NCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
Clé InChI
KFILKQPBQZIRST-XFULWGLBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Calcimimetic; Ca Sensing Receptor (CaSR) Agonist
Calindol is a calcimimetic Ca Sensing Receptor (CaSR) agonist. It is a positive allosteric modulator (PAM) with an EC50 value of 1 μM and a maximum stimulation of 130% of the 10mM Ca2+ activation in triggering PI hydrolysis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable