Key Documents
SML1266
Sigma-Aldrich
Bryostatin 2
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+)-Bryostatin 2, (1S,3S,5Z,7R,8E,11S,12S,13E,15S,17R,21R,23R,25S)-1,11,21,25-Tetrahydroxy-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5,13-bis(2-methoxy-2-oxoethylidene)-10,10,26,26-
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H66O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
863.00
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
Bugula neritina (sponge)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
film
Couleur
colorless to light yellow
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C45H66O16/c1-9-10-11-12-13-14-37(49)59-41-29(21-39(51)56-8)20-32-24-35(27(2)46)58-40(52)23-30(47)22-33-25-36(48)43(5,6)44(53,60-33)26-34-18-28(19-38(50)55-7)17-31(57-34)15-16-42(3,4)45(41,54)61-32/h11-16,19,21,27,30-36,41,46-48,53-54H,9-10,17-18,20,22-26H2,1-8H3/b12-11+,14-13+,16-15+,28-19-,29-21+/t27-,30-,31?,32?,33-,34+,35-,36+,41+,44+,45-/m1/s1
Clé InChI
LIPGUSBNMQRYNL-WZYRAJGLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Bryostatin 2 is potent protein kinase C activator (Ki = 5.9 nM) and an antagonist to phorbol ester tumor promoter 12-0-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Bryostatin 2 exhibits antineoplastic activity against the murine P388 lymphocytic leukemia and human U937 cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable