SML1075
Atglistatin
≥98% (HPLC), powder, adipose triglyceride lipase inhibitor
Synonyme(s) :
3-(4′-(Dimethylamino)-[1,1′-biphenyl]-3-yl)-1,1-dimethylurea
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Atglistatin, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)C(NC1=CC=CC(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)=C1)=O
InChI
1S/C17H21N3O/c1-19(2)16-10-8-13(9-11-16)14-6-5-7-15(12-14)18-17(21)20(3)4/h5-12H,1-4H3,(H,18,21)
Clé InChI
AWOPBSAJHCUSAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research