Merck
B1552
Bromoenol lactone
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
BEL, E-6-(Bromoethylene)tetrahydro-3-(1-naphthyl)-2H-pyran-2-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H13BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
potency
636 nM Ki
solubility
DMSO: soluble (Dilute in aqueous medium immediately prior to use and store on ice for no more than 12 hours.), degassed ethanol: soluble (Dilute in aqueous medium immediately prior to use and store on ice for no more than 12 hours.)
λmax
224 nm
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(Br)=C1\CCC(C(=O)O1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13BrO2/c17-10-12-8-9-15(16(18)19-12)14-7-3-5-11-4-1-2-6-13(11)14/h1-7,10,15H,8-9H2/b12-10+
InChI key
BYUCSFWXCMTYOI-ZRDIBKRKSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, irreversible inhibitor of calcium-independent phospholipase A2 and of magnesium-dependent phosphatidate phosphohydrolase from P388D macrophages (IC50 = 8 μM); enzyme activated irreversible chymotrypsin inhibitor (Ki = 636 nM).
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe