MAK366
Total Sulfite Assay Kit (Colorimetric)
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Sulfite Colorimetric Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Application(s)
cosmetics
food and beverages
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
pulmonary disorders
Température de stockage
−20°C
Description générale
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C