SML0854
TBCA
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-3-(2,3,4,5-Tetrabromophenyl)acrylic acid, Tetrabromocinnamic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H4Br4O2/c10-5-3-4(1-2-6(14)15)7(11)9(13)8(5)12/h1-3H,(H,14,15)/b2-1+
Clé InChI
SVJQCVOKYJWUBC-OWOJBTEDSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2