Key Documents
737135
Sigma-Aldrich
Dibromoisocyanuric acid
96%
Synonyme(s) :
1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3HBr2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
305-310 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrN1C(=O)NC(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10)
Clé InChI
HHBCEKAWSILOOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable