SMB01073
Eurycomanone
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Pasakbumin A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
408.4
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@@]2([C@H]3[C@]4([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@]4(C(=C)[C@H]2O)O)O)C[C@@H]5[C@@]3([C@@H](C(=O)C=C5C)O)C)C1)O
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-4-10(21)13(23)17(3)9(7)5-11-18-6-28-20(27,16(17)18)12(22)8(2)19(18,26)14(24)15(25)29-11/h4,9,11-14,16,22-24,26-27H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,11+,12+,13+,14-,16+,17+,18+,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
UCUWZJWAQQRCOR-OKNZMGBLSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable