SMB01034
Purifolin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
7-Methoxy-8-acetoxy-3,3′,4′,5-tetrahydroxyflavone 3-O-α-L-rhamnopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
520.44
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC2=C(Oc4c(c(cc(c4OC(=O)C)OC)O)C2=O)c3cc(c(cc3)O)O
InChI
1S/C24H24O13/c1-8-16(29)18(31)19(32)24(34-8)37-23-17(30)15-13(28)7-14(33-3)21(35-9(2)25)22(15)36-20(23)10-4-5-11(26)12(27)6-10/h4-8,16,18-19,24,26-29,31-32H,1-3H3/t8-,16-,18+,19+,24-/m0/s1
Clé InChI
XCQNRWMPPLJRCM-PZSVWFBASA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable