Principaux documents
PHL83821
Pachypodol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,3′,7-Trimethylquercetin, 4′,5-Dihydroxy 3,3′,7-trimethoxyflavone, Isorhamnetin 3,7-dimethyl ether, Quercetin 3,3′,7-trimethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)O)OC)OC)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-7-12(20)15-14(8-10)25-17(18(24-3)16(15)21)9-4-5-11(19)13(6-9)23-2/h4-8,19-20H,1-3H3
Clé InChI
KQFUXLQBMQGNRT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable