Principaux documents
SMB00102
Sigma-Aldrich
4′,5,7-Trihydroxy-3,6-dimethoxyflavone
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1c(O)cc2OC(=C(OC)C(=O)c2c1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-16-10(19)7-11-12(13(16)20)14(21)17(23-2)15(24-11)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18-20H,1-2H3
Clé InChI
DDNPCXHBFYJXBJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
F R van Heerden et al.
Fitoterapia, 71(5), 602-604 (2001-07-14)
The major leaf flavonoid of Dodonaea angustifolia, an important South African traditional medicine, has been identified as 5,7,4'-trihydroxy-3,6-dimethoxyflavone (1).