Key Documents
SMB00527
Sigma-Aldrich
Ilicicolin C
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
5-chloro-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-[(E)-3-methyl-5-[(1S,2R,6R)-1,2,6-trimethyl-3-oxocyclohexyl]pent-2-enyl]benzaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H31ClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.94
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C/C(CC[C@]1(C)[C@@H](C)C(CC[C@H]1C)=O)=C\CC2=C(O)C(C=O)=C(C)C(Cl)=C2O
InChI
1S/C23H31ClO4/c1-13(10-11-23(5)14(2)7-9-19(26)16(23)4)6-8-17-21(27)18(12-25)15(3)20(24)22(17)28/h6,12,14,16,27-28H,7-11H2,1-5H3/b13-6+/t14-,16+,23+/m1/s1
Clé InChI
IJEHYEVNWOYGMS-WGUBEYSISA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable