Key Documents
SMB00188
Sigma-Aldrich
Conocarpan
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C=C\c1ccc2O[C@H]([C@H](C)c2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-4-13-5-10-17-16(11-13)12(2)18(20-17)14-6-8-15(19)9-7-14/h3-12,18-19H,1-2H3/b4-3+/t12-,18-/m1/s1
Clé InChI
GXJSAHXNLJFDPO-CGBXWHSCSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable