SAB5702373
Anti-Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Antibody, clone 5E10D3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ACR1, AOEB166, B166, HEL-S-55, PLP, PMP20, PRDX6, PRXV, SBBI10, prx-V
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5E10D3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
17 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.9 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
CSKTHLPGFVEQAEALKAKGVQVVACLSVNDAFVTGEWGRAHKAEGKVRLLADPTGAFGKETDLLLDDSLVSIFGNRRLKRFSMVVQDGIVKALNVEPDGT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDX5(25824)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1