Principaux documents
SAB5701968
Sigma-Aldrich
Anti-KIFC1 Antibody, clone 10M10J4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HSET, KNSL2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10M10J4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
74 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse, mouse
Concentration
0.60 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MDPQRSPLLEVKGNIELKRPLIKAPSQLPLSGSRLKRRPDQMEDGLEPEKKRTRGLGATTKITTSHPRVPSLTTVPQTQGQTTAQKVSKKTGPRCSTAIA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIFC1(3833)
Description générale
Minus end-directed microtubule-dependent motor required for bipolar spindle formation. May contribute to movement of early endocytic vesicles (By similarity. Regulates cilium formation and structure (By similarity.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human KIFC1 (Q9BW19).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC, IF/ICC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3