SAB1305549
MONOCLONAL ANTI-LAMBDA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6054, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HP6054, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:16000
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable