SAB4700051
Monoclonal Anti-CD3-PE antibody produced in mouse
clone APA1/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD3 (activation epitope)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
APA1/1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
0.1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD3(916)
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable